Learn More
Heidolph™ Tête de pompe multicanaux
Increase your throughput by running more cassettes on one single pump drive and pump head system
1090.00€ - 4860.00€
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10448401
|
Heidolph™
524-80420-00 |
C 4 | 4 petites cassettes | 8 rouleaux |
1090.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10504742
|
Heidolph™
524-40810-00 |
C 8 | 8 cassettes moyennes | 4 rouleaux |
1660.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10504932
|
Heidolph™
524-81220-00 |
C 12 | 12 petites cassettes | 8 rouleaux |
4860.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Separate metering into multiple vessels with different feed rates in a single operation by using different tubing dimensions to adjust flow rate
- Save time - tubing change is done in just seconds
- Change your cassettes easily, even during operation – there are no restrictions
- Cassette adjustments and changes are simple, just click in place
- No additional purchase of a pump drive needed: upgrade your single-channel pump drive with just one adaptor for multi-channel use and pick the head/cassette configuration that matches your application needs
Specifications
Tête de pompe |