Learn More
Heidolph™ Tête de pompe multicanaux
Increase your throughput by running more cassettes on one single pump drive and pump head system
Marque: Heidolph™ 524-80420-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Séparez le dosage dans plusieurs récipients avec des débits d’alimentation différents en une seule opération en utilisant différentes dimensions de tubulure pour ajuster le débit
- Gagnez du temps : le changement de tubulure est effectué en quelques secondes seulement
- Changez facilement vos cassettes, même pendant le fonctionnement – il n’y a aucune restriction
- Les réglages et les modifications de la cassette sont simples, il vous suffit de cliquer en place
- Aucun achat supplémentaire d’un entraînement de pompe nécessaire : mettez à niveau votre entraînement de pompe monocanal avec un seul adaptateur pour une utilisation multicanal et choisissez la configuration de tête / cassette qui correspond aux besoins de votre application
Spécification
4 petites cassettes | |
8 rouleaux | |
C 4 | |
Tête de pompe |