Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires multi-cellules pour les spectrophotomètres GENESYS™ 140/150/180 et BioMate™ 160
Accélérez votre analyse grâce à des mesures à haut débit.
Marque: Thermo Scientific™ 840-303600
Description
Tirez le maximum de chaque échantillon. Les accessoires pour les spectrophotomètres Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis sont conçus pour vous permettre de travailler plus intelligemment, pas plus intensément. Nous proposons une grande variété d’options pour répondre à vos exigences de mesure. La conception à clipser sans câble permet un échange facile d’accessoires.
Accélérez votre analyse grâce à des mesures à haut débit.
Spécification
Base du carrousel à 4 positions | |
Base de carrousel à 4 positions | |
Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | |
Jusqu’à 4 cuves à longueur de trajet de 10 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
8Heures
20Minutes
51Secondes
17