Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires multi-cellules pour les spectrophotomètres GENESYS™ 140/150/180 et BioMate™ 160
Code produit. p-7138116 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Base de carrousel à 4 positions
Carrousel à 4 positions avec support de cuves à grande longueur de trajet
Capacité:
Jusqu’à 4 cuves rectangulaires à grande longueur de trajet (jusqu’à 50 mm)
Jusqu’à 4 cuves à longueur de trajet de 10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15871148
Marque: Thermo Scientific™ 840314700
Accélérez votre analyse grâce à des mesures à haut débit.
Tirez le maximum de chaque échantillon. Les accessoires pour les spectrophotomètres Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis sont conçus pour vous permettre de travailler plus intelligemment, pas plus intensément. Nous proposons une grande variété d’options pour répondre à vos exigences de mesure. La conception à clipser sans câble permet un échange facile d’accessoires.
Accélérez votre analyse grâce à des mesures à haut débit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Compatibilité Peut accueillir quatre cuves longues rectangulaires allant jusqu’à 50 mm. Veuillez noter : Non compatible avec les petites cuves (<3,5 ml) ou tout autre type de porte-cuve.
Type Carrousel à 4 positions avec support de cuves à grande longueur de trajet
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160
Capacité Jusqu’à 4 cuves rectangulaires à grande longueur de trajet (jusqu’à 50 mm)