Learn More
Heidolph instruments Agitateur à plaque chauffante magnétique série MR avec capteur de température Pt1000, 20°C à 300°C, silumin
Plage d’agitation : 100 à 1400 tr/min ; Forme : Rond ; Taille : 145 mm de diamètre ; Charge d’échantillons max. : 25 kg
Marque: Heidolph instruments 505-30081-00
Description
Atteint rapidement une température maximale de 300°C grâce à sa puissance calorifique de 800 W. Les circuits de sécurité permettent d’éviter tout risque de surchauffe de votre plaque chauffante : si la température dépasse la limite, le chauffage est immédiatement arrêté. Le fort champ magnétique permet d’agiter des milieux même à plus grande viscosité ou de mélanger facilement un volume de 20 litres d’eau. La vitesse variable est réglable de 30 à 1 400 tr/min avec une précision de ±1 % pour un mélange doux.L’agitateur magnétique MR Hei-Tec répond à des exigences plus élevées et offre des résultats reproductibles
- L’affichage numérique permet de régler et de surveiller facilement les valeurs sur l’écran éclairé.
- Le circuit de sécurité indépendant désactive le chauffage si la température de la plaque chauffante dépasse de 25°C la température définie. Réglage numérique de la vitesse de 100 à 1 400 tr/min à une précision de 2 % et réglage de la température jusqu’à 300°C
- Un interrupteur marche/arrêt séparé pour le chauffage empêche un chauffage involontaire. Quand le chauffage est en marche, l’interrupteur marche / arrêt est allumé pour permettre un contrôle visuel
- Un circuit de sécurité indépendant désactive le chauffage quand la température dépasse la valeur définie de 10 à 25°C, selon la valeur préprogrammée par l’utilisateur
- Une étape de sécurité opérationnelle supplémentaire est nécessaire pour modifier les paramètres, afin d’empêcher les modifications involontaires des réglages
- L’affichage numérique permet de régler et de surveiller facilement les valeurs sur l’écran éclairé. Réglage de la vitesse de 30 à 1 400 tr/min à une précision de 1 % et réglage de la température jusqu’à 300°C
- L’indicateur de chaleur résiduelle de la plaque chauffante s’allume sur l’écran numérique lorsque l’unité est éteinte et que la température de la plaque chauffante est supérieure à 50°C pour éviter tout risque de blessure accidentelle de l’utilisateur
- Pour protéger l’échantillon de la surchauffe, un circuit de sécurité désactive le chauffage si le capteur de température n’est pas immergé dans le récipient de l’échantillon
- Un interrupteur marche/arrêt séparé pour le chauffage empêche un chauffage involontaire. Quand le chauffage est en marche, l’interrupteur marche / arrêt est allumé pour permettre un contrôle visuel
Spécification
Aluminium à revêtement en céramique | |
Sonde de température PT1000 | |
Mr Hei-Tec | |
94 mm | |
0°C à 40°C | |
277 mm | |
800 W | |
Plaque chauffante à agitation magnétique, Agitateur | |
25 kg | |
Multiple | |
100 à 1 400 tr/min | |
Numérique |
230 V | |
Électronique | |
145 mm de diamètre | |
20°C à 300°C | |
50 Hz | |
173 mm | |
2,6 Kg | |
Rond | |
EU, UK | |
20 L | |
173 x 277 x 94 mm |