Learn More
Invitrogen™ Bibliothèque de siARN des facteurs de transcription humaine Silencer™ Select
La bibliothèque d’ARNsi des facteurs de transcription Silencer Select contient 5457 ARNsi très puissants et chimiquement modifiés Invitrogen™ Silencer Select ciblant 1819 facteurs de transcription connus.
Marque: Invitrogen™ A30087
31472.20 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24074" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les facteurs de transcription deviennent rapidement des cibles thérapeutiques prometteuses, car ils se lient aux gènes et régulent leur transcription. La bibliothèque d’ARNic des facteurs de transcription humains Silencer™ Select cible les gènes exprimant des protéines qui lient l’ADN selon la séquence pour contrôler le taux de transcription de l’information génétique de l’ADN à l’ARN messager. La bibliothèque d’ARNsi des facteurs de transcription humaine Silencer Select contient 5457 ARNsi très puissants et chimiquement modifiés Ambion™ Silencer Select ciblant 1819 facteurs de transcription connus. Cette bibliothèque a été conçue à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, comme la base de données RefSeq de NCBI et des renvois à la base de données du consortium Gene Ontology (GO) et/ou au Comité HUGO de nomenclature du gène (HGNC).
Pourquoi utiliser la bibliothèque d’ARNsi de facteurs de transcription humains Silencer Select ? Avec une sélection bioinformatique rigoureuse de cibles génétiques, les ARNsi Silencer Select sont optimisés avec les derniers algorithmes de conception, les modifications chimiques exclusives et la synthèse de haute qualité pour garantir les résultats RNAi souhaités. La bibliothèque d’ARNsi de facteurs de transcription humains Silencer Select contient nos ARNsi pré-conçus et validés, lorsqu’ils sont disponibles, qui ont été générés avec la puissance et la spécificité les plus élevées à l’esprit, pour vous concentrer sur la qualité la plus élevée de données, soutenue par les meilleures garanties de l’industrie. Les bibliothèques d’ARNsi Silencer Select vous permettent d’obtenir des ARNsi hautement puissants pour maximiser la découverte, même avec moins d’Invitrogen. Les ARNsi Silencer Select sont conçus avec la puissance la plus élevée parmi les ARNsi disponibles, ce qui donne des ARNsi 100 fois plus puissants et permet des extinctions de gènes aux concentrations les plus faibles. Les siARN Silencer Select très puissants vous permettent d’utiliser des concentrations encore plus faibles de siARN, ce qui permet de minimiser les effets hors cible, de réduire les faux négatifs et d’optimiser la sortie de la bibliothèque de siARN pour des écrans supplémentaires et la validation des données. La bibliothèque d’ARNsi de facteurs de transcription humains Silencer Select contient 0,25 nmol de chaque ARNsi très puissant, suffisant pour au moins 500 transfections (ARNsi à 5 nM, volume de transfection 100 μl).Les ARNsi Silencer Select sont conçus à l’aide des principaux algorithmes de conception Thermo Fisher Scientific, ainsi que de nos nouvelles modifications chimiques de l’acide nucléique verrouillé (LNA), ce qui optimise l’efficacité, la spécificité et la puissance requises pour des sélections fiables d’ARNsi contre les facteurs de transcription.
- Efficacité supérieure : réduisez les effets hors cible jusqu’à 90 % en raison des derniers algorithmes de conception et des modifications chimiques LNA
- Plus grande efficacité : effectuez des études d’extinction avec des siARN 100 fois plus puissants que les siARN actuellement disponibles
- Fiable : réalisez des découvertes plus rapides grâce à la constance de l’extinction des gènes et à la fiabilité des résultats phénotypiques
- Pratique : réduisez la déconvolution des données et accélérez la validation des cibles grâce à notre format arrayé
- Personnalisable : choisissez la meilleure option pour vos demandes de flux de travail, y compris les échelles siARN supplémentaires et les formats regroupés
Spécification
5457 ARNic totaux ciblant 1819 gènes plaqués sur 96 plaques à puits (63 plaques) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic