Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse S, tube de 2 ml
À utiliser pour casser les échantillons durs ou fragiles avec un minimum de cisaillement mécanique. Les applications spécialisées incluent l’extraction d’ARN et de protéines à partir d’échantillons difficiles où la lyse par impaction uniquement est préférable, avec un minimum de cisaillement mécanique.
320.12€ - 1738.40€
Spécification
Contenu et stockage | Température ambiante |
---|---|
DNase | Sans DNase |
À utiliser avec (application) | Isolement et purification d’acides nucléiques |
Matrice | Matrice de lyse S |
Type de produit | 2 mL Tubes |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12747227
|
MP Biomedicals™
116925050 |
50 tubes de 2 ml |
320.12€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11401555
|
MP Biomedicals™
116925100 |
100 tubes de 2 ml |
483.36€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11411555
|
MP Biomedicals™
116925500 |
500 tubes de 2 ml |
1738.40€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Type de matrice : (S
- Taille des tubes : 2 ml
- Type d’échantillons : Tous échantillons, tissus difficiles, muscle squelettique, poumon, cœur, os, graines, spores
- Molécule à enrichir : ADN, ARN, protéines, autres petites molécules
- Composition de la matrice : la matrice S contient de l’acier inox
Spécification
Température ambiante | |
Isolement et purification d’acides nucléiques | |
2 mL Tubes |
Sans DNase | |
Matrice de lyse S | |
Sans RNase |
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.