Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse S, tube de 2 ml
À utiliser pour casser les échantillons durs ou fragiles avec un minimum de cisaillement mécanique. Les applications spécialisées incluent l’extraction d’ARN et de protéines à partir d’échantillons difficiles où la lyse par impaction uniquement est préférable, avec un minimum de cisaillement mécanique.
Marque: MP Biomedicals™ 116925100
371.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21969" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Type de matrice : (S
- Taille des tubes : 2 ml
- Type d’échantillons : Tous échantillons, tissus difficiles, muscle squelettique, poumon, cœur, os, graines, spores
- Molécule à enrichir : ADN, ARN, protéines, autres petites molécules
- Composition de la matrice : la matrice S contient de l’acier inox
Spécification
Température ambiante | |
Sans DNase | |
Matrice de lyse S | |
100 tubes de 2 ml |
Bone, Heart, Lung, Seeds, Skeletal Muscle, Spores, Food, Plants, Roots, Fixed Samples, Tough Tissues, All | |
Isolement et purification d’acides nucléiques | |
2 mL Tubes | |
Sans RNase |
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.