Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse E, tubes de 2 ml
La matrice de lyse E est utilisée principalement pour les échantillons prélevés sur le terrain, tels que les sols, les boues, les eaux usées et les matières fécales. La matrice de lyse E peut également être efficace pour la lyse d’échantillons mixtes tels que des tissus infectés par des microbes. Elle peut être utilisée pour l’extraction d’ARN de tumeurs et autres tissus complexes.
Marque: MP Biomedicals™ 116914500
1516.13 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.37700kg
Description
Matrice de lyse E : les tubes de 2 ml peuvent être utilisés avec des instruments FastPrep ou un batteur à microbilles similaire. Ils sont efficaces dans la lyse des échantillons prélevés sur le terrain et dans le sol, ainsi que dans des échantillons mélangés tels que les tissus infectés par des microbes. Ils peuvent également être utilisés dans l’extraction d’ARN à partir de tumeurs et d’autres tissus difficiles.
- Taille des tubes : 2 mL
- Types d’échantillon : Sol, sédiments, eaux usées, matières fécales, boues, compost, rhizosphère, tumeurs
- Composition de la matrice : Matrice de lyse E : contient des sphères en céramique de 1,4 mm, des sphères en silice de 0,1 mm et une microbille de verre de 4 mm
Certifications
Sans DNase ni RNase
Spécification
Sphères en céramique de 1,4 mm, sphères en silice de 0,1 mm, une microbille de verre de 4 mm | |
Sol, Environnement, Selles | |
Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles | |
Matrice de lyse E | |
Sans RNase |
Conserver à température ambiante. | |
Sans DNase | |
Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation | |
500 tubes de 2 ml | |
Jusqu’à 500 mg par préparation |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.