Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse E, tubes de 2 ml
La matrice de lyse E est utilisée principalement pour les échantillons prélevés sur le terrain, tels que les sols, les boues, les eaux usées et les matières fécales. La matrice de lyse E peut également être efficace pour la lyse d’échantillons mixtes tels que des tissus infectés par des microbes. Elle peut être utilisée pour l’extraction d’ARN de tumeurs et autres tissus complexes.
275.60€ - 1876.20€
Spécification
Type de microbilles | Sphères en céramique de 1,4 mm, sphères en silice de 0,1 mm, une microbille de verre de 4 mm |
---|---|
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
Type d’échantillon | Sol, Environnement, Selles |
DNase | Sans DNase |
À utiliser avec (équipement) | Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11452420
|
MP Biomedicals™
116914050 |
50 tubes de 2 ml |
275.60€
50 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11462420
|
MP Biomedicals™
116914100 |
100 tubes de 2 ml |
434.60€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11472420
|
MP Biomedicals™
116914500 |
500 tubes de 2 ml |
1876.20€
500 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Type d’échantillons : Sol, matières fécales, eau environnementale, eaux usées, boues
- Molécule à enrichir : ADN, ARN, protéines, autres petites molécules
- Composition de la matrice : Matrice E, contient des sphères en céramique de 1,4 mm, des sphères en silice de 0,1 mm et une bille de verre de 4 mm
Certifications
Sans DNase ni RNase
Spécification
Sphères en céramique de 1,4 mm, sphères en silice de 0,1 mm, une microbille de verre de 4 mm | |
Sol, Environnement, Selles | |
Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles | |
Matrice de lyse E | |
Jusqu’à 500 mg par préparation |
Conserver à température ambiante. | |
Sans DNase | |
Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation | |
Sans RNase |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.