Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse D
Les tubes de la matrice de lyse D TeenPrep™ contiennent des sphères en silicate de zirconium de 1,4 mm et sont utilisés pour broyer les tissus mous d’animaux et de plantes, les cellules de culture et les insectes / vers.
Marque: MP Biomedicals™ 116983001
Description
Matrice de lyse D, portoir à 96 tubes, fournie avec ensembles de tubes en barrettes et bouchons de 1,2 ml. Chaque tube est prérempli de sphères en silicate de zirconium de 1,4 mm et ne lie pas les acides nucléiques. À utiliser avec l’instrument FastPrep-96 ou un batteur à microbilles similaire.
- Taille des tubes : Portoir à 96 tubes
- Types d’échantillon : Tissus mous tels que le cerveau, le foie, les reins, les poumons et la rate ; tissus végétaux tels que les feuilles, les racines et les fruits ; cellules de culture ; insectes entiers ; nématodes
- Composition de la matrice : Sphères en silicate de zirconium de 1,4 mm
Certifications
Sans DNase ni RNase
Spécification
Sphères en silicate de zirconium de 1,4 mm | |
Sans DNase | |
Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation | |
Matrice de lyse D | |
Sans RNase |
Tissus animaux, Plantes, Cellules de culture, Insectes, Vers | |
FastPrep-96 ou batteur à microbilles similaire | |
Ensembles de tubes en barrettes et bouchons de 1,2 ml | |
1 plaque de 96 puits | |
Moins de 50 mg par préparation |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.