Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse B, tubes de 15 ml
Utilisée principalement pour la lyse de bactéries à Gram positif et à Gram négatif et pour perturber les tissus fongiques et les spores. La matrice de lyse B peut également être utilisée comme additif pour la désintégration par ultrasons.
62.35€ - 527.00€
Spécification
Type de microbilles | Silice |
---|---|
Contenu et stockage | Température ambiante |
Type d’échantillon | Bactéries, Champignons, Sol, Tissus animaux |
DNase | Sans DNase |
À utiliser avec (équipement) | Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17436483
|
MP Biomedicals™
116931005 |
5 tubes de 15 ml |
62.35€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11441555
|
MP Biomedicals™
116931025 |
25 tubes de 15 ml |
380.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490536
|
MP Biomedicals™
116931050 |
50 tubes de 15 ml |
527.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Taille des tubes : 15 ml
- Type d’échantillon : Bactéries, spores
- Molécule à enrichir : ADN, ARN, protéines, autres petites molécules
- Contient des sphères en silice de 0,1 mm.
Certifications
Sans DNase ni RNase
Spécification
Silice | |
Bactéries, Champignons, Sol, Tissus animaux | |
Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles | |
Matrice de lyse B | |
Jusqu’à 2 g par préparation |
Température ambiante | |
Sans DNase | |
Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation | |
Sans RNase |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.