Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse B, tubes de 15 ml
Utilisée principalement pour la lyse de bactéries à Gram positif et à Gram négatif et pour perturber les tissus fongiques et les spores. La matrice de lyse B peut également être utilisée comme additif pour la désintégration par ultrasons.
Marque: MP Biomedicals™ 116931050
Description
La matrice de lyse B de 15 ml peut être utilisée avec des instruments FastPrep ou un batteur à microbilles similaire. La matrice de broyage est chimiquement inerte et ne lie pas les acides nucléiques. Peut également être utilisée comme additif pour la perturbation par ultrasons.
- Taille des tubes : 15 mL
- Type d’échantillon : Bactéries, spores
- Molécule à enrichir : ADN, ARN, protéines, autres petites molécules
- Contient des sphères en silice de 0,1 mm
- Type d’échantillon : Bactéries, spores
- Molécule à enrichir : ADN, ARN, protéines, autres petites molécules
- Contient des sphères en silice de 0,1 mm
Certifications
Sans DNase ni RNase
Spécification
Silice | |
Bactéries, Champignons, Sol, Tissus animaux | |
Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles | |
Matrice de lyse B | |
Sans RNase |
Température ambiante | |
Sans DNase | |
Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation | |
50 tubes de 15 ml | |
Jusqu’à 2 g par préparation |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.