Learn More
MP Biomedicals™ Kit d’isolement d’ADN Gnome™
Une méthode rapide et efficace pour l’isolement de l’ADN génomique à poids moléculaire élevé à partir de bactéries, de plantes, de levures, de cellules sanguines et d’autres cellules et tissus de mammifères de tous types
810.00€
Spécification
Format Kit
Type d’échantillon Blood, Tissues, Yeast, Bacteria, Plant
Comprend Cell Lysis/Denaturing Solution, RNase Mixx, Protease Mixx, Salt Out Mixture, Cell Suspension Solution
pH Cell Lysis/Denaturing Solution pH range: 6.2 to 6.9, Salt-out Mixture pH range: 6.0 to 6.8, Cell Suspension Solution pH range: 8.0 to 8.2
Type de produit Kit d’isolement d’ADN Gnome™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Nbre de réactions Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Nbre de réactions Preis Menge & Verfügbarkeit  
11343139
missing translation for 'viewDocuments'
MP Biomedicals™
112010600
100 préparations
810.00€
100 préparations
Beschreibung
Beschreibung
Aucune extraction organique n’est requise et jusqu’à 100 μg d’ADN peut être isolé par préparation. Le kit GNOME™ utilise RNase Mixx pour éliminer l’ARN immédiatement après la lyse et Protéase Mixx pour dégrader rapidement les protéines cellulaires. Cette technique est suivie d’une technique exclusive de “salage” qui élimine la nécessité d’utiliser du phénol, du chloroforme ou d’autres extractions organiques. L’ADN peut être spoulé, éliminé avec des forceps ou centrifugé et dissous dans TE. Le kit d’isolement d’ADN GNOME™ est utilisé pour isoler rapidement et efficacement l’ADN génomique de poids moléculaire élevé des cellules et des tissus de tout type, y compris les bactéries, les levures, les plantes et les cellules animales. Chaque préparation avec le kit GNOME™ fournit jusqu’à 100 μg d’ADN génomique. L’ADN isolé par la procédure GNOME™ convient à la digestion par enzymes de restriction ou à l’amplification PCR en seulement 1 heure après la lyse cellulaire.
Spezifikation
Spezifikation
Kit
Cell Lysis/Denaturing Solution, RNase Mixx, Protease Mixx, Salt Out Mixture, Cell Suspension Solution
Kit d’isolement d’ADN Gnome™
100 μg
Blood, Tissues, Yeast, Bacteria, Plant
Cell Lysis/Denaturing Solution pH range: 6.2 to 6.9, Salt-out Mixture pH range: 6.0 to 6.8, Cell Suspension Solution pH range: 8.0 to 8.2
20 to 50 mg wet weight bacterial cell pellet, Up to 250 mg plant tissue, 2 to 5 x 107 nucleated white blood cells, 50 to 250 mg mammalian tissue, ∼1 to 5 x 108 yeast cell pellet
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium dodecyl sulphate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Usage exclusivement réservé à la recherche. Prêt pour l’étiquetage CE IVD des applications cliniques.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt