Learn More
MP Biomedicals™ Kit d’isolement d’ADN Gnome™
Une méthode rapide et efficace pour l’isolement de l’ADN génomique à poids moléculaire élevé à partir de bactéries, de plantes, de levures, de cellules sanguines et d’autres cellules et tissus de mammifères de tous types
Marque: MP Biomedicals™ 112010600
586.52 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Aucune extraction organique n’est requise et jusqu’à 100 μg d’ADN peut être isolé par préparation. Le kit GNOME™ utilise RNase Mixx pour éliminer l’ARN immédiatement après la lyse et Protéase Mixx pour dégrader rapidement les protéines cellulaires. Cette technique est suivie d’une technique exclusive de “salage” qui élimine la nécessité d’utiliser du phénol, du chloroforme ou d’autres extractions organiques. L’ADN peut être spoulé, éliminé avec des forceps ou centrifugé et dissous dans TE. Le kit d’isolement d’ADN GNOME™ est utilisé pour isoler rapidement et efficacement l’ADN génomique de poids moléculaire élevé des cellules et des tissus de tout type, y compris les bactéries, les levures, les plantes et les cellules animales. Chaque préparation avec le kit GNOME™ fournit jusqu’à 100 μg d’ADN génomique. L’ADN isolé par la procédure GNOME™ convient à la digestion par enzymes de restriction ou à l’amplification PCR en seulement 1 heure après la lyse cellulaire.
Spécification
Kit | |
Cell Lysis/Denaturing Solution, RNase Mixx, Protease Mixx, Salt Out Mixture, Cell Suspension Solution | |
Cell Lysis/Denaturing Solution pH range: 6.2 to 6.9, Salt-out Mixture pH range: 6.0 to 6.8, Cell Suspension Solution pH range: 8.0 to 8.2 | |
20 to 50 mg wet weight bacterial cell pellet, Up to 250 mg plant tissue, 2 to 5 x 107 nucleated white blood cells, 50 to 250 mg mammalian tissue, ∼1 to 5 x 108 yeast cell pellet |
Blood, Tissues, Yeast, Bacteria, Plant | |
100 préparations | |
Kit d’isolement d’ADN Gnome™ | |
100 μg |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium dodecyl sulphate
Usage exclusivement réservé à la recherche. Prêt pour l’étiquetage CE IVD des applications cliniques.