Learn More
Gibco™ Mouse (CD-1) Cryopreserved Hepatocytes, Male
Hépatocytes cryoconservés de souris mâle (CD-1)
Marque:  Gibco™ MSCS10
Code produit. 10776031
  • 746.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ces hépatocytes de souris mâles cryoconservés (CD-1) ont été caractérisés pour les activités enzymatiques de métabolisation des médicaments de phase I et de phase II.
Cellules par flacon : 4 à 8 millions
Obtenez les résultats dont vous avez besoin avec les hépatocytes GIBCO
Des hépatocytes de haute qualité avec des viabilités élevées, des niveaux d’expression enzymatique in vivo et une morphologie cellulaire adéquate augmentent la capacité à tirer des corrélations in vitro⁄in vivo et de prendre des décisions concernant le devenir d’un composé. Des techniciens expérimentés et des techniques d’isolement exclusives associés à des critères de commercialisation stricts vous garantissent de recevoir les hépatocytes cryoconservés de la plus haute qualité.
Chaque lot est testé pour :
  • Activités enzymatiques de phases I et II
  • Morphologie adéquate
  • Viabilités généralement > 75 %
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
    Liens connexes :
    En savoir plus sur nos hépatocytes cryoconservés
    En savoir plus sur notre gamme complète d’hépatocytes ,
    Remarque :
    ces produits nécessitent une expédition dans des flacons Dewar LN2. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    Conserver dans un flacon Dewar de cryostockage ou à -135°C.
    Culture de cellules hépatocytes
    Mâle
    Issu d’un regroupement d’échantillons
    Gibco™
    1 flacon
    Hépatocytes
    Cryoconservé
    Souris
    4 à 8 x 10^6
    Hépatocytes
    Activité enzymatique de phase I et II, morphologie appropriée, viabilité généralement > 75 %
    FDS
    Documents Certificats
    Certificats
    Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
    5 Réponse(s) trouvée(s)
    Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
    Numéro de lotMC941 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberMSCS10
    Numéro de lotMC962 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberMSCS10
    Numéro de lotMC964 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberMSCS10
    Numéro de lotMC963 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberMSCS10
    Numéro de lotMC965 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberMSCS10
    Nom du produit
    Gibco™ Mouse (CD-1) Cryopreserved Hepatocytes, Male > 1,5 ml