Learn More
Gibco™ Mouse (CD-1) Cryopreserved Hepatocytes, Plateable Male
Code produit. 10890041
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10890041
Marque: Gibco™ MSCP10
Hépatocytes cryoconservés de souris (CD-1), mâle, traçable
Ces hépatocytes de souris mâle cryoconservés traçables (CD-1) ont été caractérisés pour les activités enzymatiques de métabolisation de médicaments de phase I et de phase II.
Cellules par flacon : 4 à 8 millions
Obtenez les résultats dont vous avez besoin avec les hépatocytes GIBCO™
Des hépatocytes de haute qualité avec des viabilités élevées, des niveaux d’expression enzymatique in vivo et une morphologie cellulaire adéquate augmentent la capacité à tirer des corrélations in vitroin vivo et de prendre des décisions concernant le devenir d’un composé. Des techniciens expérimentés et des techniques d’isolement exclusives associés à des critères de commercialisation stricts vous garantissent de recevoir les hépatocytes cryoconservés de la plus haute qualité.
Chaque lot est testé quant à :
  • Activités enzymatiques de phases I et II
  • Morphologie adéquate
  • Viabilités généralement > 75 %
  • Pouvoir d’adhérence
  • Formation et intégrité des monocouches
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
    Liens connexes :
    En savoir plus sur nos hépatocytes cryoconservés
    En savoir plus sur notre gamme complète d’hépatocytes ,
    Remarque :
    ces produits nécessitent une expédition dans des flacons Dewar LN2. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Conservé dans un flacon Dewar de stockage cryogénique ou un congélateur à -135 °C.
    Type de cellule Hépatocytes
    Forme Cryoconservé
    Sexe Mâle
    Espèces Souris
    Source du donneur Issu d’un regroupement d’échantillons
    Nbre de cellules 4 à 8 x 10^6
    Gamme de produits Gibco
    Type de produit Hépatocytes
    Quantité 1 flacon