Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Adaptateur de montage pour système Spoltlight Plus
Permet un fonctionnement ergonomique de EasyLED Spotlight et KL300LED. Connectez-les directement au microscope avec un adaptateur de colonne.
Marque:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 120250
Code produit. 11358330
  • 60.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Version autonome
  • Permet un fonctionnement ergonomique des Easy LED Spotlight et des KL300LED
  • Pour une utilisation avec la base SCHOTT 158.340
Spécification
Spécification
Support de montage
Éclairage de stéréomicroscopie
EasyLED Spotlight Plus ou KL300LED
Vidéos
  • Installing-light-solutions-on-a-microscope-video_DE_FRENCH subs
  • Installing-light-solutions-on-a-microscope-video_ENG
Nom du produit
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Adaptateur de montage pour système Spoltlight Plus > Mounting Bracket; For Use With: Base 158.340