Learn More
Liebherr™ Passage de cuve additionnel diamètre 38 mm pour sondes externes
38 mm diameter access port for use with for external sensors.
Marque:  Liebherr™ OP1
Code produit. 17907971
  • 186.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Spare access port for your refrigerator
Spécification
Spécification
Access Port
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Liebherr™ Passage de cuve additionnel diamètre 38 mm pour sondes externes > Additional Access Port for External Sensors; Type: Access Port