Learn More
TFA Dostmann™ Indicateur de pluie sans fil Monsun
Marque:  TFA Dostmann™ 47.3003
Code produit. 11897870
  • 58.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Pluviomètre numérique
  • Cumul des précipitations jusqu'à 6 mois
  • Graphique par bargraphe
  • Alarme sonore et visuelle
  • Transmission sans fil jusqu'à 30 m
  • Affichage numérique LCD 3 zones des fonctions:
  • Précipitations graphiques quotidienne/hebdomadaire/mensuelle
  • quantité de pluie totale depuis la remise à zéro, depuis la dernière pluie, de la dernière heure et des dernières 24 heures
  • Température mini/maxi interne et externe
  • Indication de la tendance en température
  • Alarme sonore et visuelle de detection de pluie
  • Alarme sonore et visuelle de température
  • Date et heure;
  • Distance de transmission 30 m en champ libre
  • Fixation murale ou à poser sur une table
  • Pluviomètre numérique
Specifications
Specifications
Transmission sans fil de la température extérieure et des quantités de précipitations (max. 30 m), avec indication de la tendance des températures
Plastique
Pluviomètre sans fil
122 mm
114 g
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
TFA Dostmann™ Indicateur de pluie sans fil Monsun > Plage de températures : –50 à 70°C