Learn More
Invitrogen™ Monkey BLC ELISA Kit
Monkey BLC quantitates monkey BLC in serum, plasma, supernatant.
678.00€ - 2515.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | 4631412M08Rik ; ANGIE ; ANGIE2 ; chimiokine à attraction des cellules B 1 ; lymphocyte B chimiotactique ; BCA1 ; BCA-1 ; cellule B chimiotactique ; chimokine à attraction des cellules B 1 ; chimiokine de domiciliation des cellules B (ligand pour le récepteur-1 de lymphomes de Burkitt) ; BLC ; BLR1L ; lymphocyte-B chimiotactique ; chimiokine à motifC C ; chimiokine à motif C x C ; chimiokine à motif CC ; chimiokine à motifCC ; chim ; ligand de chimiokine (motif C-X-C) 13 ; ligand de chimiokine (motif C-X-C) 13 (cellule B chimiotactique) ; CXC ; chimiokine CXC BLC ; chimiokine à motif CXC ; chimiokine à motif CXC 13 ; chimiokine à motif C-X-C 13 ; ligand chimiokine à motif C-X-C 13 ; CXCL ; CXCL13 ; SCYB13 ; sous-famille de cytokine B inductible de petite taille (motif Cys-X-Cys), membre 13 (cellule B chimiotactique) ; sous-famille de cytokine B inductible de petite taille (Cys-X-Cys), membre 13 ; cytokine B13 inductible de petite tail |
---|---|
Plage de dosage | 12 à 3 000 pg/ml |
Sensibilité du dosage | 12 pg/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17165819
|
Invitrogen™
EP3RBX5 |
5 x 96 tests |
2515.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17114953
|
Invitrogen™
EP3RB |
96 dosages |
678.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Monkey BLC quantitates monkey BLC in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey BLC.
CXCL13, also known as BCA-1 and Angie, is a small chemokine strongly expressed in the secondary lymphoid organs. It preferentially promotes the migration of B lymphocytes (both B-1 and B-2) to the follicles of the spleen, lymph nodes, and Peyer's patches. It is produced by macrophages, and in mouse the highest constitutive producers include large peritoneal macrophages, Kuppfer cells and lung macrophages (both CD11c+ and CD11c-). The cellular ligand for CXCL13 is CXCR5 also known as BLR-1 (Burkitt’s Lymphoma Receptor 1). CXCR5 is expressed on B cells, Tfh cells and, to a lower degree, some memory T cell populations. CXCL13 plays an important role in the development of chronic lymphocytic leukemia (CCL). CXCL13 is also a plasma biomarker for germinal center activity and generation of broadly neutralizing antibodies against HIV.Spécification
4631412M08Rik ; ANGIE ; ANGIE2 ; chimiokine à attraction des cellules B 1 ; lymphocyte B chimiotactique ; BCA1 ; BCA-1 ; cellule B chimiotactique ; chimokine à attraction des cellules B 1 ; chimiokine de domiciliation des cellules B (ligand pour le récepteur-1 de lymphomes de Burkitt) ; BLC ; BLR1L ; lymphocyte-B chimiotactique ; chimiokine à motifC C ; chimiokine à motif C x C ; chimiokine à motif CC ; chimiokine à motifCC ; chim ; ligand de chimiokine (motif C-X-C) 13 ; ligand de chimiokine (motif C-X-C) 13 (cellule B chimiotactique) ; CXC ; chimiokine CXC BLC ; chimiokine à motif CXC ; chimiokine à motif CXC 13 ; chimiokine à motif C-X-C 13 ; ligand chimiokine à motif C-X-C 13 ; CXCL ; CXCL13 ; SCYB13 ; sous-famille de cytokine B inductible de petite taille (motif Cys-X-Cys), membre 13 (cellule B chimiotactique) ; sous-famille de cytokine B inductible de petite taille (Cys-X-Cys), membre 13 ; cytokine B13 inductible de petite tail | |
12 pg/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
<10% | |
HRP | |
Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl | |
CXCL13 | |
4 h 45 min |
12 à 3 000 pg/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |