Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de BLC de singe
Monkey BLC quantitates monkey BLC in serum, plasma, supernatant.
Marque:  Invitrogen™ EP3RBX5
Code produit. 17165819
  • 2570.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Monkey BLC quantitates monkey BLC in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey BLC.
CXCL13, également connu sous le nom de BCA-1 et Angie, est une chimiokine de petite taille fortement exprimée dans les organes lymphoïdes secondaires. Elle favorise préférentiellement la migration des lymphocytes B (B-1 et B-2) vers les follicules de la rate, des ganglions lymphatiques et des plaques de Peyer. Elle est produite par des macrophages et, chez la souris, les producteurs constitutifs les plus importants comprennent de grands macrophages péritonéaux, des cellules de Kuppfer et des macrophages pulmonaires (CD11c+ et CD11c-). Le ligand cellulaire pour CXCL13 est CXCR5 également connu sous le nom de BLR-1 (récepteur 1 de lymphomes de Burkitt). La CXCR5 est exprimée sur les cellules B, les cellules Tfh et, dans une moindre mesure, certaines populations de cellules T à mémoire. La CXCL13 joue un rôle important dans le développement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC). CXCL13 est également un biomarqueur du plasma pour l’activité du centre germinal et la génération d’anticorps largement neutralisants contre le VIH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
4631412M08Rik ; ANGIE ; ANGIE2 ; chimiokine à attraction des cellules B 1 ; lymphocyte B chimiotactique ; BCA1 ; BCA-1 ; cellule B chimiotactique ; chimokine à attraction des cellules B 1 ; chimiokine de domiciliation des cellules B (ligand pour le récepteur-1 de lymphomes de Burkitt) ; BLC ; BLR1L ; lymphocyte-B chimiotactique ; chimiokine à motifC C ; chimiokine à motif C x C ; chimiokine à motif CC ; chimiokine à motifCC ; chim ; ligand de chimiokine (motif C-X-C) 13 ; ligand de chimiokine (motif C-X-C) 13 (cellule B chimiotactique) ; CXC ; chimiokine CXC BLC ; chimiokine à motif CXC ; chimiokine à motif CXC 13 ; chimiokine à motif C-X-C 13 ; ligand chimiokine à motif C-X-C 13 ; CXCL ; CXCL13 ; SCYB13 ; sous-famille de cytokine B inductible de petite taille (motif Cys-X-Cys), membre 13 (cellule B chimiotactique) ; sous-famille de cytokine B inductible de petite taille (Cys-X-Cys), membre 13 ; cytokine B13 inductible de petite taille
12 pg/ml
ELISA
Lecteur de microplaques colorimétriques
<10%
HRP
Usage exclusivement réservé à la recherche
2°C à 8°C
1 h 20 min
12 à 3 000 pg/ml
Biotine
Plasma, Sérum, Surnageant
<12%
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives
5 x 96 tests
Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl
CXCL13
4 h 45 min