Learn More
Oxyde de molybdène(VI), +99,5 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
49.50€ - 164.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-27-5 |
---|---|
Formule moléculaire | MoO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 143.95 |
Numéro MDL | MFCD00003469 |
Clé InChI | JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide |
CID PubChem | 14802 |
ChEBI | CHEBI:30627 |
Nom IUPAC | trioxomolybdène |
SMILES | O=[Mo](=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13266319
|
Thermo Scientific Acros
447401000 |
100 g | Flacon en plastique |
49.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13276319
|
Thermo Scientific Acros
447405000 |
500 g | Flacon en plastique |
164.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1313-27-5 | |
143.95 | |
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N | |
14802 | |
trioxomolybdène |
MoO3 | |
MFCD00003469 | |
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide | |
CHEBI:30627 | |
O=[Mo](=O)=O |
Spécification
1155.0°C | |
795.0°C | |
MoO3 | |
MFCD00003469 | |
Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in conc. mineral acids, sol. of alkali, hydroxides and ammonia, soluble in potassium bitartrate | |
O=[Mo](=O)=O | |
143.95 | |
CHEBI:30627 | |
≥99.5% |
Molybdenum(VI) oxide | |
1313-27-5 | |
MoO3 | |
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide | |
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N | |
trioxomolybdène | |
14802 | |
143.94 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Molybdenum(VI) oxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.