Learn More
Oxyde de molybdène(VI), +99,5 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1155.0°C |
Nom chimique ou matériau | Molybdenum(VI) oxide |
Point de fusion | 795.0°C |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | MoO3 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in conc. mineral acids, sol. of alkali, hydroxides and ammonia, soluble in potassium bitartrate |
Poids de la formule | 143.94 |
Pourcentage de pureté | ≥99.5% |
Qualité | Réactif ACS |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Molybdenum(VI) oxide
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.