Learn More
Étalon de molybdène pour ICP, 1000μ g/ml dans H2O, SPEX CertiPrep™ Code produit.: 10671563
Étalon de molybdène pour ICP, 1000μ g/ml dans H2O, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10671563 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
125 mL, Flacon en PEBD lixivié trois fois
Click to view available options
Quantité:
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Flacon poly
Code produit. 10671563
Marque: SPEX Certiprep PLMO92Y
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Mo1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7, 7732-18-5
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
% min. CAS 0.1, 99.9
Quantité 125 mL
% max. CAS 0.1, 99.9
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Certified Reference Material
Solvent or Matrix H2O
Qualité Assurance
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Étalon de molybdène pour ICP, 1000μ g/ml dans H2O, SPEX CertiPrep™ >