Learn More
Étalon de molybdène pour ICP, 1000μ g/ml dans H2O, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10671373 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Flacon poly
Conditionnement:
125mL
250mL
30mL
500mL
Code produit. 10671373
Marque: SPEX Certiprep PLMO92T
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Mo1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7, 7732-18-5
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum Standard
Conditionnement Flacon poly
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
% min. CAS 0.1, 99.9
% max. CAS 0.1, 99.9
Technique AA, ICP
Type Certified Reference Material
Quantité 250 mL
Qualité Assurance
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire