Learn More
Sulfure de molybdène(IV), 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
85.00€ - 1023.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1317-33-5 |
---|---|
Formule moléculaire | MoS2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 160.07 |
Clé InChI | CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z |
CID PubChem | 14823 |
ChEBI | CHEBI:30704 |
Nom IUPAC | Bis(sulfanyllidène)molybdène |
SMILES | S=[Mo]=S |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10032670
|
Thermo Scientific Acros
215781000 |
100 g | Flacon en verre |
85.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10328160
|
Thermo Scientific Acros
215785000 |
500 g | Flacon en verre |
281.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11954221
|
Thermo Scientific Acros
215780025 |
2.5 kg | Récipient en plastique |
1023.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
1317-33-5 | |
160.07 | |
molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z | |
CHEBI:30704 | |
S=[Mo]=S |
MoS2 | |
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N | |
14823 | |
Bis(sulfanyllidène)molybdène |
Specifications
Molybdenum(IV) sulfide | |
1317-33-5 | |
Poudre | |
MoS2 | |
15,6322 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aqua regia and sulfuric acid | |
S=[Mo]=S | |
160.07 | |
CHEBI:30704 | |
98.5% |
2375.0°C | |
Noir ou gris | |
98% min. (MoS2) | |
MoS2 | |
molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z | |
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N | |
Bis(sulfanyllidène)molybdène | |
14823 | |
160.07 |
Safety and Handling
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-263-9
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- Molybdenum(IV) sulfide
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
- H332-Nocif par inhalation.
Precautionary Statement
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only