Learn More
Sulfure de molybdène(IV), 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10328160
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1317-33-5
Formule moléculaire MoS2
Poids moléculaire (g/mol) 160.07
Clé InChI CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
CID PubChem 14823
ChEBI CHEBI:30704
Nom IUPAC Bis(sulfanyllidène)molybdène
SMILES S=[Mo]=S
Specifications
Nom chimique ou matériau Molybdenum(IV) sulfide
Point de fusion 2375.0°C
Couleur Noir ou gris
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (MoS2)
Formule linéaire MoS2
Merck Index 15,6322
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aqua regia and sulfuric acid
Poids de la formule 160.07
Pourcentage de pureté 98.5%
Conditionnement Flacon en verre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Molybdenum(IV) sulfide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H332-Nocif par inhalation.
Precautionary Statement
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.