Learn More
Tamis moléculaires, 3Å, 4 à 8 mailles, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Molecular Sieves, 3 Å |
Dimensions de la maille | 4 to 8mesh |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tamis moléculaires, 3Å, 4 à 8 mailles, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu