Learn More
Tamis moléculaires 3 A, 4à 8 mailles, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10104220
Tamis moléculaires 3 A, 4à 8 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10104220
500 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10104220
Marque: Thermo Scientific Acros 197245000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 308080-99-1
Formule moléculaire AlNaO6Si2
Poids moléculaire (g/mol) 202.135
Numéro MDL MFCD00131613
Clé InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 19758701
Nom IUPAC aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves 3A
Couleur Beige
Note relative au nom 4 to 8 mesh
Poids volumétrique 700 to 800g/L
Conditionnement Flacon en verre
Eau résiduelle 1.5% max. (550°C, 2 hrs.)
Adsorption de l’eau 20% min. (50%rH, 20°C, 24h)
Quantité 500 g
Forme physique Granulés
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468302 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number197240050,197245000
Numéro de lotA0464596 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/07/2024 Catalog Number197240050,197245000
Numéro de lotA0464219 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/07/2024 Catalog Number197240050,197245000
Numéro de lotA0460589 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/02/2024 Catalog Number197240050,197245000
Numéro de lotA0449263 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2024 Catalog Number197240050,197245000
Nom du produit
Tamis moléculaires 3 A, 4à 8 mailles, Thermo Scientific Chemicals >