Learn More
Invitrogen™ Rhod-5N, Tripotassium Salt, cell impermeant
Les cellules peuvent être chargées physiquement avec les formes salines imperméables aux cellules de ces indicateurs à l’aide d’une pipette à patch, d’une micro-injection ou d’un réactif de chargement cellulaire pinocytotique.
Marque:  Invitrogen™ R14207
354.92 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11563677
  • 467.00€ / 500µg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les indicateurs marqués de calcium sont des molécules qui affichent une hausse de fluorescence lors de la liaison du Ca2+. Ils sont utilisés dans de nombreuses études de signalisation du calcium, notamment les mesures du Ca2+ dans des cellules et des tissus qui ont des niveaux élevés d’autofluorescence, mais aussi pour détecter la libération de Ca2+ générée par des photorécepteurs et des chélateurs photoactivables.
  • Le signal de fluorescence provenant de ces cellules est généralement mesuré par microscopie à fluorescence
  • L’intensité de la fluorescence augmente lors de la liaison du Ca2+ : >100 fois
  • Kd pour Ca2+ en l’absence de Mg2+, dans le tampon : environ 320 μM
  • Hausse de la fluorescence lors de la liaison du Ca2+ avec un faible décalage en longueur d’onde
  • Qui plus est, ces indicateurs BAPTA lient plusieurs cations de métaux lourds (par ex., Mn2+, Zn2+, Pb2+) avec une affinité nettement supérieure à Ca2+
  • Les perturbations des mesures du calcium, causées par ces ions, peuvent être contrôlées à l’aide du chélateur sélectif de métaux lourds TPEN.
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, homéostase et signalisation ioniques
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Microscope à fluorescence
Fluorescent à base de colorants
Température ambiante
Fluorescence
Indicateur de calcium
500 μg
Nom du produit
Invitrogen™ Rhod-5N, Tripotassium Salt, cell impermeant > 500 ug