Learn More
Bel-Art™ Laveur de cellules pour spectrophotomètre SP Scienceware™ Vakuwash™
Dispositif de lavage pour cuves qui nettoie sans causer de dommage
Marque:  Bel-Art™ F38960-0000
203.03 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11396954
  • 218.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Flacon de filtration en PP de 500 ml, bouchon Vikem™ et tube en PVC pour le raccordement à la source de vide.
Description
Description
Dispositif de lavage pour cuves qui nettoie sans causer de dommage
  • Le nettoyeur facile à utiliser se connecte à n’importe quelle source de vide
  • Remplir partiellement l’entonnoir avec une solution de nettoyage et appuyer l’extrémité ouverte de la cellule (ou du tube ou du flacon) contre le joint souple en caoutchouc pour forcer la pulvérisation de la solution de nettoyage dans la cellule
  • Les liquides usagés sont recueillis dans le flacon pour être réutilisés
  • La pression continue contre la cellule crée un flux d’air pour le séchage
  • Utiliser de l’acétone comme lavage final avant le séchage pour éliminer toutes les gouttes d’eau
  • Le diamètre extérieur minimum de la cuve, du tube ou du flacon doit être de 9 mm pour former un joint sur la buse de pulvérisation
Spécification
Spécification
Plastique
Flacon à vide en PP de 500 ml, bouchon en vinyle Vikem™ et tube en PVC pour la connexion à la source de vide
50 Hz
Laveur de verrerie
230 V
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Bel-Art™ Laveur de cellules pour spectrophotomètre SP Scienceware™ Vakuwash™ > Laveur de cellules et cuves Vakuwask