Learn More
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 BAPTA-1 dextran, Potassium Salt, 10,000 MW, Anionic
Les formes dextranes de ces indicateurs de calcium montrent une réduction spectaculaire des fuites et de la compartimentation par rapport aux formes d’ester AM
Marque: Invitrogen™ O6798
597.36 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les indicateurs marqués de calcium sont des molécules qui affichent une hausse de fluorescence lors de la liaison du Ca2+. Ils sont utilisés dans de nombreuses investigations de signalisation de calcium, notamment les mesures intracellulaires de Ca2+, suite à l’afflux et à la libération de Ca2+, et l’imagerie de l’excitation multiphotonique de Ca2+ dans les tissus vivants.
- Les cellules peuvent être chargées physiquement avec les formes salines imperméantes aux cellules de ces indicateurs conjugués au dextrane à l’aide d’une pipette de patch ou d’une microinjection
- Le signal de fluorescence provenant de ces cellules est mesuré par microscopie par fluorescence
- Marquage (Ex/Em) : Oregon Green 488 BAPTA-1 (494/523 nm)
- L’intensité de la fluorescence augmente avec la liaison de Ca2+ : approximativement 14 fois
- Hausse de la fluorescence lors de la liaison du Ca2+ avec un faible décalage en longueur d’onde
- Ces sondes sont excitées par la lumière visible et le faible niveau d’énergie requise pour l’excitation réduit le potentiel de détérioration cellulaire due à la lumière
- Les instruments à base de laser couramment utilisés (c’est-à-dire les microscopes confocaux à balayage laser) sont capables d’exciter efficacement ces indicateurs, et leurs émissions se situent dans les régions du spectre dans lesquelles l’autofluorescence cellulaire et la diffusion des bruits de fond représentent souvent un moindre problème.
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, homéostase et signalisation ioniques
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Dosage de potassium | |
Réactif | |
Oregon Green™ | |
Température ambiante |
Fluorescence | |
Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux, Lecteur de microplaques | |
Fluorescent à base de colorants | |
5 mg |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.