Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse horizontale MultiSUB Midi-Plus, épaisseur 1 mm
À utiliser pour l’électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.
Marque: Fisherbrand™ MS15-1-1
Description
- Fourni comme standard
- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Hauteur réglable pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur
- Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
- Les peignes à 10, 14, 16, 18, 28 et 30 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Informations sur la commande
dimThicknessMetric
Spécification
Cuve d’électrophorèse sur gel horizontale MultiSUB Midi-Plus | |
1 prép., 1 marqueur | |
1 mm |
Peigne | |
1 de chaque | |
495 μl |
Vidéos
-
Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse horizontale MultiSUB Midi-Plus, épaisseur 1 mm > Épaisseur : 1 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu