Learn More
Invitrogen™ DiFMUP (6,8-Difluoro-4-Methylumbelliferyl Phosphate)
Doser en continu les phosphatases acides à faible pH
Marque: Invitrogen™ D22065
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Description
Le DiFMUP est un dérivé fluoré de 4-méthylumbelliféryl phosphate (MUP) qui a un pKa inférieur à celui du MUP, faisant de DiFMUP un excellent substrat pour l'analyse continue des phosphatases acides à faible pH. Le produit de réaction de DiFMUP a des maxima d’excitation/d’émission d’env. 358/450 nm.
Dosages de kinases biochimiques, dosages de toxicologie biochimique, analyse cellulaire, imagerie cellulaire, dosages de toxicologie cellulaire, détection et développement de médicaments, dosages d’activité enzymatique et protéique, sélection à haute teneur (HCS), biologie de la kinase, activité phosphatase, dosages d’activité phosphatase, biologie de la phosphatase, protéines, expression, isolement et analyse, identification et validation des cibles et des dérivations, dosages ADME / Tox basés sur la cible
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Bleu | |
Fluorescent | |
10 x 10mg | |
substrat chimique | |
358⁄455 | |
DiFMU |
Conserver au congélateur (-5 à -30 °C). | |
Poudre | |
Substrat de phosphatase | |
Phosphatases | |
Lecteur de microplaques | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.