Learn More
Invitrogen™ DiFMUP (6,8-Difluoro-4-Methylumbelliferyl Phosphate)
Code produit. p-4921019
Click to view available options
Quantité:
5mg
10 x 10mg
Conditionnement:
100mg
5mg
Code produit. 11560346
Marque: Invitrogen™ D6567
Doser en continu les phosphatases acides à faible pH
Le DiFMUP est un dérivé fluoré de 4-méthylumbelliféryl phosphate (MUP) qui a un pKa inférieur à celui du MUP, faisant de DiFMUP un excellent substrat pour l'analyse continue des phosphatases acides à faible pH. Le produit de réaction de DiFMUP a des maxima d’excitation/d’émission d’env. 358/450 nm.
Dosages de kinases biochimiques, dosages de toxicologie biochimique, analyse cellulaire, imagerie cellulaire, dosages de toxicologie cellulaire, détection et développement de médicaments, dosages d’activité enzymatique et protéique, sélection à haute teneur (HCS), biologie de la kinase, activité phosphatase, dosages d’activité phosphatase, biologie de la phosphatase, protéines, expression, isolement et analyse, identification et validation des cibles et des dérivations, dosages ADME / Tox basés sur la cible
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30 °C).
Méthode de détection Fluorescent
Forme Poudre
Quantité 5mg
Substrat Substrat de phosphatase
Substrate Properties substrat chimique
Target Enzyme Phosphatases
Excitation / émission 358⁄455
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Marqueur ou colorant DiFMU