Learn More
Invitrogen™ Kit de prolifération cellulaire EdU Click-iT™ pour imagerie, colorant Alexa Fluor™ 488
Optimisé pour les applications de microscopie par fluorescence
Marque: Invitrogen™ C10337
575.40 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24074" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Chaque kit contient suffisamment de matériau pour 50 à 250 réactions, en fonction du volume de réaction (généralement entre 0,1 et 0,5 ml).
Description
Le kit d’imagerie Click-iT EdU Alexa Fluor 488 est une alternative supérieure aux dosages de prolifération traditionnels ; il est optimisé pour les applications de microscopie par fluorescence. Dans ce dosage, l’EdU analogue à la thymidine modifiée est efficacement incorporé à l’ADN fraîchement synthétisé et il est marqué de façon fluorescente avec le colorant brillant et photostable Alexa Fluor dans une réaction click rapide et hautement spécifique. Ce marquage fluorescent des cellules en prolifération est précis et compatible avec les méthodes d’anticorps en raison du protocole à clic léger. Les méthodes de détection de prolifération les plus précises sont fondées sur l’incorporation et la mesure d’analogues nucléosidiques dans l’ADN nouvellement synthétisé, avec du bromodéoxyuridine (BrdU) qui est un analogue couramment utilisé. L’ADN marqué par le BrdU est quantifié à l’aide d’anticorps anti-BrdU suite à la dénaturation de l’ADN par des méthodes agressives (HCl, chaleur ou enzymes) afin d’exposer les molécules de BrdU. Cette étape est chronophage et difficile à réaliser de façon constante. Le traitement agressif peut également avoir un effet nocif sur l’intégrité et la qualité des échantillons, ce qui complique la co-coloration avec d’autres anticorps.
- Simple : fonctionne dès la première fois, chaque fois, en moins de temps
- Efficace : aucune étape de dénaturation ou de traitement agressif requise
- Résultats riches de contenu : meilleure conservation de la morphologie des cellules, de la structure des antigènes et de l’intégrité de l’ADN
- Constant : la détection n’est pas dépendante des lots d’anticorps variables
- Moins de risques
L'essai Click-iT peut être utilisé sur des cellules en culture ou in vivo après administration de l’EDU par des méthodes d’alimentation ou d’injection.
L'essai Click-iT peut être utilisé avec BrdU dans des expériences à double impulsion en utilisant l’anticorps anti-BrdU (clone MoBu-1), qui ne réagit pas avec l’EDU.
La technologie Click-iT est compatible avec les colorants immunohistochimiques, immunocytochimiques et fluorescents tolérants à la fixation ou conçus pour l’étiquetage des cellules fixes.
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, prolifération cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, réplication et réparation d’ADN, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Vert | |
Fluorescence | |
Microscope confocal, microscope à fluorescence, Microscope à fluorescence | |
Alexa Fluor™ 488 | |
Lame(s) | |
Alexa Fluor™, Click-iT™, Molecular Probes™ | |
Température ambiante |
Chaque kit contient suffisamment de matériau pour 50 à 250 réactions, en fonction du volume de réaction (généralement entre 0,1 et 0,5 ml).Conserver entre 2 et 6°C, desséché et à l’abri de la lumière. | |
Test de prolifération | |
Kit de prolifération cellulaire | |
Visible | |
Moins dangereux | |
1 kit |
Sécurité et traitement
- EdU Cell Proliferation Kit for Imaging
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulfuric acid, copper(2+) salt (1:1)
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2892746 | Certificat d’analyse | 10/06/2024 | C10337_LITL18 PROMO,C10337 |
2775985 | Certificat d’analyse | 02/02/2024 | C10337_LITL18 PROMO,C10337 |
2870469 | Certificat d’analyse | 23/01/2024 | C10337_LITL18 PROMO,C10337 |
2730849 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | C10337_LITL18 PROMO,C10337 |
2659270 | Certificat d’analyse | 03/08/2023 | C10337_LITL18 PROMO,C10337 |