Learn More
Invitrogen™ CellLight™ Actin-RFP, BacMam 2.0
Fournit une méthode facile pour marquer l’actine avec la protéine rouge fluorescente dans les cellules vivantes
Marque:  Invitrogen™ C10583
587.10 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12303613
  • 632.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Cette construction prête à l’emploi est transduite / transfectée dans des cellules à l’aide de la technologie BacMam 2.0, où elle exprime la RFP fusionnée à l’actine humaine. Vous pouvez observer le comportement de l’actine-RFP dans des cellules vivantes à l’aide d’un système d’imagerie à fluorescence et d’un ensemble de filtres TRITC/RFP standard. Étudiez l’action dynamique des filaments d’actine dans des cellules vivantes, sans presque aucune cytotoxicité. En outre, vous pouvez co-transduire / transfecter plusieurs réactifs CellLight et marquer des cellules vivantes avec plusieurs colorants de suivi ou de traçage afin d’observer des processus cellulaires dynamiques. Les cellules exprimant les constructions CellLight peuvent également être fixées avec du formaldéhyde pour le multiplexage avec des anticorps à l’aide de techniques immunocytochimiques.
Technologie BacMam
L’actine-RFP CellLight, BacMam 2.0, est une construction de fusion de l’actine humaine et de la TagRFP, fournissant un ciblage précis et spécifique de l’actine-RFP cellulaire. Cette construction de fusion est conditionnée dans le virus d’insecte baculovirus, qui ne se réplique pas dans les cellules humaines et qui est désigné comme pouvant être utilisé en toute sécurité dans la plupart des laboratoires appliquant le niveau de sécurité biologique (BSL) 1. La technologie BacMam garantit que la plupart des types de cellules de mammifères sont transduits / transfectés avec une haute efficacité et une toxicité minimale. Cette transfection transitoire peut être détectée après une incubation d’une nuit, et ce pendant cinq jours maximum, ce qui offre suffisamment de temps pour réaliser la plupart des analyses cellulaires dynamiques. Comme toute technique de transfection / transduction, la méthode BacMam ne transfecte / transduit pas toutes les cellules avec la même efficacité, ce qui la rend peu adaptée à des études de population cellulaire ou à une imagerie / numération automatisée. Les réactifs CellLight conviennent parfaitement aux expériences où la colocalisation cellulaire ou infracellulaire est nécessaire, ou aux études de la fonction cellulaire qui requièrent une résolution spéciale.
  • Très efficace : jusqu’à 90 % de transduction d’un large éventail de lignées cellulaires de mammifères, notamment des cellules primaires, des cellules souches et des neurones
  • Rapide et pratique : ajoutez simplement le réactif CellLight àjoutez simplement le réactif CellLight aux cellules, laissez incuber pendant la nuit et imagez —ou stockez les cellules congelées et prêtes pour essai pour une utilisation ultérieure
  • Moins toxique : les réactifs CellLight sont non réplicatifs dans les cellules de mammifères et conviennent à la manipulation de niveau de sécurité biologique (BSL) 1
  • Flexible : effectuez la cotransduction de plusieurs réactifs BacMam pour des expériences multiplexes ou des études de colocalisation ; contrôlez rigoureusement les niveaux d’expression simplement en variant la dose
  • Faisceaux laser du cytomètre en flux : 532
Analyse cellulaire, structure cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, chimiotaxie et migration cellulaire, cytosquelette, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rouge-orange
555⁄584
Microscope à fluorescence, cytomètre en flux, système d’acquisition de fluorescence
Fluorescence
Liquide
Glace humide
Protéine fluorescente
Actine
2°C à 6°C et à l’abri de la lumière. Ne pas congeler.
RFP (TagRFP)
1 flacon
Visible
CellLight™, Molecular Probes™
Structure cellulaire
Actine
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.