Learn More
Invitrogen™ CellLight™ Actin-RFP, BacMam 2.0
Fournit une méthode facile pour marquer l’actine avec la protéine rouge fluorescente dans les cellules vivantes
126.00€ - 632.00€
Spécification
Couleur | Rouge-orange |
---|---|
Gamme de longueur d’onde d’excitation | 555⁄584 |
Type de colorant | RFP (TagRFP) |
Méthode de détection | Fluorescence |
Émission | Visible |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12303613
|
Invitrogen™
C10583 |
1 flacon |
632.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13236509
|
Invitrogen™
C10502 |
100 μl | N/A | ||||||
Description
Cette construction prête à l’emploi est transduite / transfectée dans des cellules à l’aide de la technologie BacMam 2.0, où elle exprime les RFP fusionnées à l’actine humaine. Vous pouvez observer le comportement de l’actine-RFP dans les cellules vivantes à l’aide d’un système d’imagerie de fluorescence et d’un ensemble de filtres TRITC/RFP standard. Étudiez l’action dynamique des filaments d’actine dans les cellules vivantes, sans presque aucune cytotoxicité. En outre, vous pouvez co-transduire / transfecter plusieurs réactifs CellLight et marquer des cellules vivantes avec plusieurs colorants de suivi ou de traçage afin d’observer des processus cellulaires dynamiques. Les cellules exprimant les constructions CellLight peuvent également être fixées avec du formaldéhyde pour le multiplexage avec des anticorps à l’aide de techniques immunocytochimiques.
Technologie BacMam
L’actine-RFP CellLight, BacMam 2.0, est une construction de fusion de l’actine humaine et de TagRFP, fournissant un ciblage précis et spécifique de l’actine-RFP cellulaire. Cette construction de fusion est conditionnée dans le virus d’insecte baculovirus, qui ne se réplique pas dans les cellules humaines et qui est désigné comme pouvant être utilisé en toute sécurité dans la plupart des laboratoires appliquant le niveau de sécurité biologique (BSL) 1. La technologie BacMam garantit que la plupart des types de cellules de mammifères sont transduits / transfectés avec une haute efficacité et une toxicité minimale. Cette transfection transitoire peut être détectée après une incubation d’une nuit, et ce pendant cinq jours maximum / suffisamment de temps pour réaliser la plupart des analyses cellulaires dynamiques. Comme toute technique de transfection / transduction, la méthode BacMam ne transfecte / transduit pas toutes les cellules avec la même efficacité, ce qui la rend peu adaptée à des études de population cellulaire ou à une imagerie / numération automatisée. Les réactifs CellLight conviennent parfaitement aux expériences pour lesquelles une colocalisation cellulaire ou infracellulaire est nécessaire, ou aux études de la fonction cellulaire qui requièrent une résolution spéciale.
- Très efficace : jusqu’à 90 % de transduction d’un large éventail de lignées cellulaires de mammifères, notamment des cellules primaires, des cellules souches et des neurones
- Rapide et pratique : ajoutez simplement le réactif CellLight aux cellules, laissez incuber pendant la nuit et imagez et/ou stockez les cellules congelées et prêtes pour essai pour une utilisation ultérieure
- Moins toxique : les réactifs CellLight sont non réplicatifs dans les cellules de mammifères et conviennent à la manipulation de niveau de sécurité biologique (BSL) 1
- Flexible : effectuez la cotransduction de plusieurs réactifs BacMam pour des expériences multiplexes ou des études de colocalisation ; contrôlez rigoureusement les niveaux d’expression simplement en variant la dose
- Faisceaux laser du cytomètre en flux : 532
Analyse cellulaire, structure cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, chimiotaxie et migration cellulaire, cytosquelette, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), coloration par immunofluorescence et détection
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace humide
Spécification
Rouge-orange | |
RFP (TagRFP) | |
Visible | |
Glace humide | |
Actine |
555⁄584 | |
Fluorescence | |
Liquide | |
Protéine fluorescente | |
Actine |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.