Learn More
Neogen Dosage de détection moléculaire 2
Code produit. p-7230024
Encompass
Click to view available options
Quantité:
48/boîte
96/boîte
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 17218550
Marque: Neogen 7100194012
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Utilisée avec le système de détection moléculaire 3M™ pour la détection rapide et spécifique d’espèces d’e.coli produisant des toxines de shiga dans des échantillons prélevés sur le terrain et environnementaux enrichis.
  • Un protocole de dosage et moins d’étapes que la plupart des tests, ce qui réduit les tâches répétitives et facilitent la formation des employés.
  • Les réactifs prêts à l’emploi et pré-distribués sont pratiques et minimisent les risques d’erreur humaine.
  • Les tubes de dosage à code couleur pour les organismes et les écrans logiciels permettent un meilleur suivi et une identification plus facile.
  • Possibilité d’effectuer tous les tests simultanément et de tester jusqu’à 96 échantillons à chaque cycle vous aident à travailler plus efficacement
  • Le processus d’amplification et de détection en temps réel permet d’identifier les résultats positifs en 15 minutes seulement et de prendre des décisions critiques plus rapidement.
Spécification
Description Écran de gènes STEC
Type de produit Doser
Type de test Aliments et boissons, Test environnemental
Quantité 96/boîte
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.