Learn More
Thermo Scientific™ Pointe de pipette à faible rétention sans filtre SoftFit-L™ dans la tour de recharge
Le système de recharge de pointes permet de gagner de la place et contribue à la protection de l’environnement
50.30€ - 79.45€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Couleur | Naturel |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines |
Format | Recharge |
Type de pointe | Universal |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11575474
![]() |
Thermo Scientific™
3722-05-RI |
20 μl | Non stérile |
57.05€
960 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11585474
![]() |
Thermo Scientific™
3752-05-RI |
200 μl | Non stérile |
57.25€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11515484
![]() |
Thermo Scientific™
3732-05-RI |
300 μl | Non stérile |
53.20€
960 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11535484
![]() |
Thermo Scientific™
3782-05-RI |
1000 μl | Non stérile |
50.30€
768 pièces |
Expédition estimée: 25-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11555484
![]() |
Thermo Scientific™
3742-05-RI |
1200 μl | Non stérile |
51.10€
768 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11595494
![]() |
Thermo Scientific™
3721-05-RI |
20 μl | Stérile |
79.45€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11535504
![]() |
Thermo Scientific™
3731-05-RI |
300 μl | Stérile |
77.25€
960 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11515504
![]() |
Thermo Scientific™
3751-05-RI |
200 μl | Stérile |
79.45€
960 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11555504
![]() |
Thermo Scientific™
3781-05-RI |
1000 μl | Stérile |
69.50€
768 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pipetez des échantillons avec l’exactitude et la précision que vous attendez de votre pipette, à chaque fois, grâce aux pointes de pipettes Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™. Les pointes à faible rétention fournissent un volume maximum d’échantillon. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
- Les tours de recharge sont une option de conditionnement respectueuse de l’environnement qui réduit les déchets plastiques et l’espace de stockage
- Compatible avec les portoirs vides SoftFit
- Les inserts à code couleur permettent d’identifier rapidement le volume des pointes
Spécification
Sans filtre | |
Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines | |
Universal | |
ART SoftFit L |
Naturel | |
Recharge | |
Rainin LTS LiteTouch |