Learn More
Thermo Scientific™ Pointe de pipette à faible rétention sans filtre SoftFit-L™ dans la tour de recharge
GREENER_CHOICE
Code produit. 11585474
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
768 pièces
960 pièces
Code produit. 11585474
Marque: Thermo Scientific™ 375205RI
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le système de recharge de pointes permet de gagner de la place et contribue à la protection de l’environnement
Pipetez des échantillons avec l’exactitude et la précision que vous attendez de votre pipette, à chaque fois, grâce aux pointes de pipettes Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™. Les pointes à faible rétention fournissent un volume maximum d’échantillon. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
  • Les tours de recharge sont une option de conditionnement respectueuse de l’environnement qui réduit les déchets plastiques et l’espace de stockage
  • Compatible avec les portoirs vides SoftFit
  • Les inserts à code couleur permettent d’identifier rapidement le volume des pointes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 200 L,sans filtre, non stérile, recharge
Volume (métrique) 200 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Modèle 200 L
Longueur (impériale) 1,97 in
Longueur (métrique) 5,00 cm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines
Format Recharge
Type de pointe Universal
Code couleur Vert
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS LiteTouch
Gamme de produits ART SoftFit L