Learn More
Corning™ Réactifs de biologie moléculaire
BIOPHARMA
Utilisé en biologie moléculaire, pour la purification des acides nucléiques
263.46€ - 355.33€
Produits 5
Code produit Marque Description pH Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description pH Prix Quantité et disponibilité  
15343711
BIOPHARMA
Afficher les documents
Corning™
46-010-CM
TAE Buffer; 10X; 6 x 1L 8.3 ±0.1
263.46€
6 pièces
15383711
BIOPHARMA
Afficher les documents
Corning™
46-030-CM
1M Tris-Hydrochloride Buffers, 1M Tris-HCI; 6 x 1L 7.5 ±0.1
355.33€
6 pièces
15353711
BIOPHARMA
Afficher les documents
Corning™
46-011-CM
TBE Buffer; 10X; 6 x 1L 8.4 ±0.1
309.37€
6 pièces
15393711
BIOPHARMA
Afficher les documents
Corning™
46-031-CM
1M Tris-Hydrochloride Buffers, 1M Tris-HCI; Liquid,; 6 x 1L 8 ±0.1
286.29€
6 pièces
15313591
BIOPHARMA
Afficher les documents
Corning™
46-020-CM
Tampon SSC 20X ; 6 x 1 L 7 ±0,1
272.20€
6 pièces
Description
Description
  • Certificat d’analyse disponible
  • Le produit peut être dilué pour obtenir la concentration souhaitée
Informations sur la commande
Expédié à température ambiante
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : De 15° à 30°C