Learn More
Corning™ Réactifs de biologie moléculaire
BIOPHARMA
Utilisé en biologie moléculaire, pour la purification des acides nucléiques
Marque:  Corning™ 46-030-CM
Code produit. 15383711
  • 355.33€ / 6 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Certificat d’analyse disponible
  • Le produit peut être dilué pour obtenir la concentration souhaitée
Informations sur la commande
Expédié à température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tris Hydrochloride Buffer
7.5 ±0.1
Sterile
1M Tris-Hydrochloride Buffers, 1M Tris-HCI; 6 x 1L
6 x 1 L