Learn More
Köttermann Armoire mobile à deux portes
Code produit. 17372109
Click to view available options
Nbre de tiroirs:
1
2
Aucun
Dimensions (P x L x H):
516 x 900 x 590 mm
516 x 900 x 740 mm
516 x 1200 x 590 mm
516 x 1200 x 740 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17372109
Marque: Köttermann 31500102
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Cette armoire mobile à deux portes offre un espace de stockage polyvalent avec deux portes pour protéger les articles stockés.
  • Espace de rangement polyvalent
  • Mobile avec des roues verrouillables
  • Dispose de deux portes pour protéger les articles stockés
  • Nombreuses tailles et configurations disponibles
Spécification
Couleur Blanc
Type de hotte Mobile
Dimensions (P x L x H) 516 x 1200 x 740 mm
Type de porte À charnières
Finition Revêtement époxy
Matériau de la monture Acier
Côté charnière Gauche et droite
Nbre de portes 2
Nbre de tiroirs 1
Nbre d’étagères Aucun
Garantie Aucun
Type de roue Plastique avec freins
Avec roulettes Oui
Matériau Acier