Learn More
Köttermann Armoire mobile avec une porte
Cette armoire mobile avec une porte offre un espace de stockage polyvalent avec une seule porte pour protéger les articles stockés.
478.34€ - 726.10€
Spécification
Type de hotte | Mobile |
---|---|
Type de porte | À charnières |
Finition | Revêtement époxy |
Matériau de la monture | Acier |
Mécanisme de verrouillage | Non |
Code produit | Marque | Côté charnière | Nbre de tiroirs | Nbre d’étagères | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Côté charnière | Nbre de tiroirs | Nbre d’étagères | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17312119
|
Köttermann
315-00110 |
Gauche | Aucun | Aucun | 516 x 450 x 590 mm |
478.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17322119
|
Köttermann
315-00112 |
À droite | Aucun | Aucun | 516 x 450 x 590 mm |
478.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17352119
|
Köttermann
315-00118 |
Gauche | Aucun | 1 | 516 x 450 x 740 mm |
552.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17362119
|
Köttermann
315-00122 |
À droite | Aucun | 1 | 516 x 450 x 740 mm |
552.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17382119
|
Köttermann
315-00124 |
À droite | 1 | Aucun | 516 x 450 x 740 mm |
597.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17372099
|
Köttermann
315-00061 |
À droite | Aucun | Aucun | 516 x 600 x 590 mm |
524.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17312109
|
Köttermann
315-00071 |
À droite | Aucun | 1 | 516 x 600 x 740 mm |
726.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Espace de rangement polyvalent
- Mobile avec des roues verrouillables
- Comporte une porte pour protéger les articles stockés
- Nombreuses tailles et configurations disponibles
Spécification
Mobile | |
Revêtement époxy | |
Non | |
Aucun | |
Oui | |
Acier |
À charnières | |
Acier | |
1 | |
Plastique avec freins | |
Blanc |