Learn More
Köttermann Armoire mobile avec une porte
Cette armoire mobile avec une porte offre un espace de stockage polyvalent avec une seule porte pour protéger les articles stockés.
Marque: Köttermann 315-00122
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 27.01220kg
Description
- Espace de rangement polyvalent
- Mobile avec des roues verrouillables
- Comporte une porte pour protéger les articles stockés
- Nombreuses tailles et configurations disponibles
Spécification
Aucun | |
Aucun | |
516 x 450 x 740 mm | |
À charnières | |
Mobile | |
Acier | |
1 | |
Acier |
À droite | |
Oui | |
Plastique avec freins | |
1 | |
Revêtement époxy | |
Non | |
Blanc |