Learn More
asecos™ Box mobile absorbants
Kit de déversement manuel, mobile, pour un accès rapide en cas de fuites.
sur devis
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Type | Mobile Spill Kit |
Longueur (impériale) | 24.02 in. |
Longueur (métrique) | 610.00 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17896166
|
asecos™
14407 |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||||
Description
- contenu : 6 coussins, 3 boudins, 20 tapis, 1 paire de gants de protection
Spécification
Bleu | |
Mobile Spill Kit | |
610.00 mm | |
610.00 mm | |
340.00 mm | |
400.00 mm |
Polyéthylène | |
24.02 in. | |
24.02 in. | |
13.39 in. | |
15.75 in. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Box mobile absorbants