Learn More
Sartorius Pipeteur mécanique multicanaux mLINE™
Bénéficiez d’une précision exceptionnelle lors des longues séries de pipetage. La pipette mécanique multicanaux Sartorius mLINE™ représente la solution la plus avancée et la plus ergonomique pour les utilisateurs soucieux de la qualité qui doivent réaliser des pipetages manuels répétitifs. Les modèles multicanaux couvrent une plage de volumes allant de 0,1 μl à 10 ml.
1275.00€ - 1480.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001/13485, ISO 14001 |
---|---|
Pointes compatibles | Sartorius Tips |
Espacement de cônes réglable | Yes |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Reusable |
Code produit | Marque | Nombre de canaux | Volume (métrique) | Incréments | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nombre de canaux | Volume (métrique) | Incréments | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10346902
![]() ![]() |
Sartorius
725140 |
8 | 30 à 300 μl | 0.2 μl | 2 à 0.6 %, 1,00 à 0,25 |
1330.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10091332
![]() ![]() |
Sartorius
725120 |
8 | 0,5 à 10 μl | 0,01μL | 4 à 1,5%, 4,00 à 1,00 |
1275.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10500663
![]() ![]() |
Sartorius
725130 |
8 | 5 à 100 μl | 0,1 μl | 3 à 0.7 %, 1,50 à 0,25 |
1275.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10681993
![]() ![]() |
Sartorius
725220 |
12 | 0,5 à 10 μl | 0,01μL | 4 à 1,5%, 4,00 à 1,00 |
1480.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10683703
![]() ![]() |
Sartorius
725230 |
12 | 5 à 100 μl | 0,1 μl | 3 à 0.7 %, 1,50 à 0,25 |
1480.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10366852
![]() ![]() |
Sartorius
725240 |
12 | 30 à 300 μl | 0.2 μl | 2 à 0.6 %, 1,00 à 0,25 |
1480.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
La pipette mécanique de est la plus avancée pour une précision et une fiabilité sans effort- Résultats homogènes, même lors des longues séries de pipetage
- Mécanisme Optiload pour une étanchéité parfaite des pointes et une éjection des pointes sans effort
- Risque de contamination minimisé grâce aux filtres Safe-Cone et à une capacité d’autoclavage complète
- Réglage du volume en une seule étape avec le bouton de verrouillage du volume pour éviter toute modification accidentelle du volume
- L'isolation thermique des composants internes améliore la précision
- Résistance élevée aux produits chimiques et aux UV
- Fréquemment recommandé par les responsables de santé et de sécurité
- Excellente ergonomie pour se protéger contre les microtraumatismes répétés de la main, du bras et de l'épaule
- Des forces exceptionnellement légères nécessaires pour l’éjection des pointes à filtre et le pipetage
- Affichage clair et facile à lire avec de grands chiffres et de petits incréments
- Codage couleur de la gamme de volumes pour une sélection facile du pipeteur et de la pointe
- Facile à entretenir ; uniquement 2-3 pièces à démonter et à nettoyer
Certifications
Marquage CE
Garantie
2 ans
Spécification
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Yes | |
Reusable | |
Polypropylene | |
No | |
Pipette mécanique | |
2 ans |
Sartorius Tips | |
Autoclavable | |
Ergonomic | |
mLINE™ | |
Non-sterile | |
Ergonomique | |
Gray |