Learn More
Sartorius Pipeteur mécanique multicanaux mLINE™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10500663 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Nombre de canaux:
8
12
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
30 à 300 μl
5 à 100 μl
Incréments:
0,01μL
0,1 μl
0.2 μl
Précision:
2 à 0.6 %, 1,00 à 0,25
3 à 0.7 %, 1,50 à 0,25
4 à 1,5%, 4,00 à 1,00
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10500663
Marque: Sartorius 725130
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bénéficiez d’une précision exceptionnelle lors des longues séries de pipetage. La pipette mécanique multicanaux Sartorius mLINE™ représente la solution la plus avancée et la plus ergonomique pour les utilisateurs soucieux de la qualité qui doivent réaliser des pipetages manuels répétitifs. Les modèles multicanaux couvrent une plage de volumes allant de 0,1 μl à 10 ml.
La pipette mécanique hautement avancée offre une précision et une fiabilité sans effort
  • Résultats homogènes, même lors des longues séries de pipetage
  • Mécanisme Optiload pour une étanchéité parfaite des pointes et une éjection des pointes sans effort
  • Risque de contamination minimisé grâce aux filtres Safe-Cone et à une capacité d’autoclavage complète
  • Réglage du volume en une seule étape avec le bouton de verrouillage du volume pour éviter toute modification accidentelle du volume
  • L'isolation thermique des composants internes améliore la précision
  • Résistance élevée aux produits chimiques et aux UV
Léger, confortable et facile à utiliser
  • Fréquemment recommandé par les responsables de santé et de sécurité
  • Excellente ergonomie pour se protéger contre les microtraumatismes répétés de la main, du bras et de l'épaule
  • Des forces exceptionnellement légères nécessaires pour l’éjection des pointes à filtre et le pipetage
  • Affichage clair et facile à lire avec de grands chiffres et de petits incréments
  • Codage couleur de la gamme de volumes pour une sélection facile du pipeteur et de la pointe
  • Facile à entretenir ; seules 2-3 pièces à démonter et à nettoyer
Certifications
Marquage CE
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 3 à 0.7 %, 1,50 à 0,25
Certifications/Conformité ISO 9001/13485, ISO 14001
Pointes compatibles Sartorius Tips
Espacement de cônes réglable Yes
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Jetable Reusable
Type à poignée Ergonomic
Matériau Polypropylene
Nombre de canaux 8
Gamme de produits mLINE
Programmabilité No
Stérilité Non-sterile
Type Pipette mécanique
Volume (métrique) 5 à 100 μl
Type de doigt Ergonomique
Incréments 0,1 μl
Garantie 2 ans